Få mere at vide
2,3-Dibromobutane, (+/-) + meso, 98+%
Artikelnummer. 11479552
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479552 5 g 5g
11489552 25 g 25g
11499552 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479552 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10219.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5408-86-6 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5408-86-6
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.916
MDL nummer MFCD00000146
InChI nøgle BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
PubChem CID 21508
IUPAC navn 2,3-dibrombutan
SMIL CC(C(C)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromobutane
Navn note (±) + meso
Tæthed 1.76
Kogepunkt 166°C to 167°C
Flammepunkt 123°C (253°F)
Brydningsindeks 1.5126
Mængde 5 g
Beilstein 1718916
Formel vægt 215.93
Procent renhed ≥98%