missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dibromoaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dibromoaniline |
| CAS | 608-22-0 |
| Molekylær formel | C6H5Br2N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenamine, 2,3-dibromo- (9CI, ACI), 2,3-Dibromobenzenamine (ACI), 2,3-Dibromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1cccc(Br)c1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.92 |
| Formel vægt | 248.8789 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?