Få mere at vide
2,3-dibrom-5-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391650
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391650 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10391650 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00194DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79623-38-4
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H2Br2F3N
MDL nummer MFCD10687233
Mængde 1 g
Synonym 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pyridine,2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem15128, acmc-209phs, 2, 3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine
InChI nøgle BIDFUURRDIAINQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(Br)N=C1
IUPAC navn 2,3-dibrom-5-(trifluormethyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 304.89
PubChem CID 26985667
Formel vægt 304.89
Procent renhed 97%