Få mere at vide
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7025584
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11404637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21140.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2973-75-3 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2973-75-3
Molekylær formel C8H6Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 309.94
MDL nummer MFCD00016978
InChI nøgle WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 520452
IUPAC navn 2,3-dibrom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 213°C to 217°C
Mængde 1 g
Beilstein 1968576
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 309.94
Procent renhed 98%