missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dibromo-3-(2-bromophenyl)propionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30372047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372047 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD425115500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromo-3-(2-bromophenyl)propionic Acid
CAS 246876-04-0
Molekylær formel C9 H7 Br3 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7Br3O2/c10-6-4-2-1-3-5(6)7(11)8(12)9(13)14/h1-4,7-8H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1Br
IUPAC navn 2,3-dibromo-3-(2-bromophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 386.86
Formel vægt 383.7996
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.