Få mere at vide
2,3-Dibromo-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30385024
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30385024 100 g
1 options
Artikelnummer. 30385024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD425520100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dibromo-1-propanol
CAS 96-13-9
Molekylær formel C3H6Br2O
Mængde 100 g
Synonym 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol
InChI formel InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
SMIL OCC(Br)CBr
IUPAC navn 2,3-dibromopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 217.89
Formel vægt 215.8785