Få mere at vide
2,3-Diaminotoluene, 97%
Artikelnummer. 11457557
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457557 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15647.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminotoluene
CAS 2687-25-4
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 225°C
Molekylær formel C7H10N2
MDL nummer MFCD00011589
Mængde 100 g
Synonym 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine
InChI nøgle AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1N
IUPAC navn 3-methylbenzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 17593
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%