Få mere at vide
2,3-diaminotoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447557 25 g 25g
11437557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15647.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2687-25-4
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00011589
InChI nøgle AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
IUPAC navn 3-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminotoluene
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 225°C
Mængde 25 g
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%