Få mere at vide
2,3-diaminotoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10706253 1 g Glasflaske 1g
10541151 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10706253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2687-25-4
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00011589
InChI nøgle AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
IUPAC navn 3-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Diaminotoluene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 63.0°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NH2)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in diethyl ether and ethanol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver