Få mere at vide
2,3-Diaminopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diaminopyridine |
| CAS | 452-58-4 |
| Molekylær formel | C5H7N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3-Pyridinediamine, N2-Benzyl-2,3-pyridinediamine, NSC 45406 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1cccnc1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.064 |