Få mere at vide
2,3-diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10112971 5 g Glasflaske 5g
10216060 10 g Glasflaske 10g
10336651 25 g Glasflaske 25g
10309333 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10112971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155020050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-58-4 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-58-4
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006319
InChI nøgle ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
PubChem CID 9956
IUPAC navn pyridin-2,3-diamin
SMIL NC1=CC=CN=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Diaminopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Flammepunkt 205°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)(NH2)2
Mængde 5 g
Beilstein 22,II,394
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L (20°C)
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diaminopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.