Få mere at vide
2,3-diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487556 5 g 5g
11497556 25 g 25g
11407566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14618.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-58-4 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
2,3-Diaminopyridin blev anvendt i syntesen af 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxybenzoat1. Det blev brugt som intern standard til analyse af poly(amidoamin)dendrimerer med forskellige terminale funktionaliteter ved kapillærelektroforese. Det blev brugt som reagens i syntese af imidazopyridiner og organometalliske komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-diaminopyridin blev brugt i syntesen af 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxybenzoat1. Det blev brugt som intern standard til analyse af poly(amidoamin)dendrimerer med forskellige terminale funktionaliteter ved kapillærelektroforese. Det blev brugt som reagens i syntese af imidazopyridiner og organometalliske komplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (100 g/L).
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-58-4
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006319
InChI nøgle ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
PubChem CID 9956
IUPAC navn pyridin-2,3-diamin
SMIL NC1=CC=CN=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminopyridine
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Kogepunkt 195°C (55 mmHg)
Flammepunkt 205°C (401°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2671
Beilstein 109869
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (100g/L).
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%