Få mere at vide
2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16419376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16419376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW013673
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride is a competitive inhibitor of cystathionase (CTH).
2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride is a competitive inhibitor of cystathionase (CTH).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS 1482-97-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H9ClN2O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (711.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL N[C@@H](CN)C(O)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.57
Formel vægt 140.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid