Få mere at vide
2,3-Diaminophenol, TRC
Artikelnummer. 30354975
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30354975 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30354975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD415180100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminophenol
CAS 59649-56-8
Molekylær formel C6H8N2O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2
SMIL Nc1cccc(O)c1N
IUPAC navn 2,3-diaminophenol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0637