Få mere at vide
2,3-Diaminophenol, 97%
Artikelnummer. 10684755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684755 5 g Glasflaske 5g
10401114 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10684755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425680050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 59649-56-8 | C6H8N2O | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59649-56-8
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00075199
InChI nøgle PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
PubChem CID 579937
IUPAC navn 2,3-diaminophenol
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Diaminophenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161 °C til 165 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (NH2)2C6H3OH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ikke opløselig
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diaminophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.