Få mere at vide
2,3-Diaminophenazine, Mikromol™
Beskrivelse
2,3-Diaminophenazine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diaminophenazine |
| CAS | 655-86-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Diaminophenazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,3-Diaminophenazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H,13-14H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1N |
| Vis mere |