Få mere at vide
2,3-Diaminonaphthalen, 97%
Beskrivelse
2,3 Diaminonaphthalen er et meget selektivt kolorimetrisk og fluorometrisk reagens til selenpåvisning og bruges også til fluorometrisk bestemmelse af nitrit. Det er også nyttigt til påvisning af ketoner og alfa-ketosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3 Diaminonaphthalen er et meget selektivt kolorimetrisk og fluorometrisk reagens til selendetektion og bruges også til fluorometrisk bestemmelse af nitrit. Det er også nyttigt til påvisning af ketoner og alfa-ketosyrer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i pyridin, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, fortyndet saltsyre, ethanol, ether og varm methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diaminonaphthalene |
| Smeltepunkt | 193 °C til 196 °C |
| Tæthed | 1.096 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2206394 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand; Opløseligt i pyridin, dimethylsulfoxid, dimethyformamid, dil; saltsyre, ethanol, ether og varm methanol. |
| Formel vægt | 158.2 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,3-Naphthalenediamine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediamine