Få mere at vide
2,3-Diaminonaphthalene, 97%
Artikelnummer. 10001870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001870 1 g Glasflaske 1g
10347910 5 g Glasflaske 5g
11915271 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10001870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159590010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-97-1 , 91-59-8
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
InChI nøgle XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
IUPAC navn naphthalen-2,3-diamin
SMIL C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminonaphthalene
Smeltepunkt 193.0°C to 199.0°C
Farve Brun til Brun-grøn
Tæthed 1.0968g/mL
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H6(NH2)2
Mængde 1 g
Beilstein 13,207
Specifik vægtfylde 1.0968
Opløselighedsinformation Solubility in water: < 0.1% (20°C).
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver