Få mere at vide
2,3-Diaminonaphthalene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diaminonaphthalene |
| CAS | 771-97-1 |
| Molekylær formel | C10H10N2 |
| MDL nummer | MFCD00004116 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | NC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.20 |
| Procent renhed | 97% |