Få mere at vide
MedChemExpress 2,3-Diaminonaphthalene
Artikelnummer. 16448886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448886 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448886 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0073
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 771-97-1
Molekylvægt (g/mol) 158.2 g/mol
Mål HBV
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (632.11 mM; Need ultrasonic)