missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Diaminobenzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30366964
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4162115G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Diaminobenzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 1189942-66-2
Molekylær formel C8H11ClN2O2
Mængde 5 g
Synonym Methyl 2,3-Diaminobenzoate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10;/h2-4H,9-10H2,1H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)c1cccc(N)c1N
Molekylvægt (g/mol) 202.64
Formel vægt 202.0509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.