missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-diamino-6-chlorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15468278
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468278 1 g 1g
15478278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61716.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 40851-95-4 | C5H6ClN3 | 143.57 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40851-95-4
Molekylær formel C5H6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD00209966
InChI nøgle QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diamino-6-chloropyridine, 6-chloro-2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine,6-chloro, 2,3-pyridinediamine, 6-chloro, 6-chloro-pyridine-2,3-diamine, 6-chloro-2,3-pyridinediamine, pubchem19958, 6-chloro 2,3-pyridindiamine, 2,3-diamino-6-chloro-pyridine
PubChem CID 10630615
IUPAC navn 6-chlorpyridin-2,3-diamin
SMIL NC1=C(N)N=C(Cl)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Diamino-6-chloropyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 143.57
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.