Få mere at vide
2,3-Diamino-5-chloropyridin, 97%
Artikelnummer. 10457392 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10457392 5 g Glasflaske 5g
10282702 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457392 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350340050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 25710-20-7 | C5H6ClN3 | 143,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25710-20-7
Molekylær formel C5H6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 143.58
MDL nummer MFCD01230986
InChI nøgle ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diamino-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3-diaminopyridine, 5-chloro-2,3-pyridinediamine, 5-chloro-pyridine-2,3-diamine, 2,3-pyridinediamine,5-chloro, pubchem5388, acmc-1cjkt, 5-chloro-2,3diaminopyridine, 5-chloropyridin-2,3-diamine, 2,3-di-amino-5-chloropyridine
PubChem CID 1268254
IUPAC navn 5-chlorpyridin-2,3-diamin
SMIL C1=C(C(=NC=C1Cl)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Diamino-5-chloropyridine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164°C to 173°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22,II,394
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Formel vægt 143.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diamino-5-chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.