Få mere at vide
2,3-Diamino-5-bromopyridine, 97%
Artikelnummer. 11328736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328736 5 g 5g
11338736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19435.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38875-53-5
Molekylær formel C5H7BrN3
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00460094
InChI nøgle YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
PubChem CID 691156
IUPAC navn 2,3-diamino-5-brompyridin-1-ium
SMIL NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Smeltepunkt 153°C to 161°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 119436
Formel vægt 188.03
Procent renhed 97%