Få mere at vide
2,3-Diamino-4-chloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diamino-4-chloropyridine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,7H2,(H2,8,9) |
| Formel vægt | 143.025 |