Få mere at vide
2',3'-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-2'-deoxycytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-2'-deoxycytidine |
| CAS | 51549-29-2 |
| Molekylær formel | C21 H41 N3 O4 Si2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3',5'-Bis-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxycytidine, 2'-Deoxy-3',5'-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]cytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41N3O4Si2/c1-20(2,3)29(7,8)26-14-16-15(28-30(9,10)21(4,5)6)13-18(27-16)24-12-11-17(22)23-19(24)25/h11-12,15-16,18H,13-14H2,1-10H3,(H2,22,23,25)/t15?,16-,18+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1O[C@H](CC1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N2C=CC(=NC2=O)N |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,5S)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.739 |
| Formel vægt | 455.264 |