Få mere at vide
2’,3’-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| CAS | 1341231-51-3 |
| Molekylær formel | C19H26FN3O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine 2',3'-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26FN3O8/c1-6-9(2)8-28-19(27)22-16-13(20)7-23(18(26)21-16)17-15(31-12(5)25)14(10(3)29-17)30-11(4)24/h7,9-10,14-15,17H,6,8H2,1-5H3,(H,21,22,26,27)/t9?,10-,14-,15-,17-/m1/s1 |
| SMIL | CCC(C)COC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-4-acetyloxy-5-[5-fluoro-4-(2-methylbutoxycarbonylamino)-2-oxopyrimidin-1-yl]-2-methyloxolan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.42 |
| Formel vægt | 443.1704 |