Få mere at vide
2,3-Desisopropyliden Topiramat, TRC
Artikelnummer. 30359482
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359482 10 mg
30355231 5 mg
30352036 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29017010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 851957-35-2
Molekylær formel C9 H17 N O8 S
Molekylvægt (g/mol) 299.3
Synonym 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate
IUPAC navn [(3aR,6R,7S,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6-yl]methylsulfamat
SMIL CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(COS(=O)(=O)N)[C@@H](O)[C@@H]2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Desisopropylidene Topiramate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-5-3-15-9(12,4-16-19(10,13)14)7(11)6(5)18-8/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9-/m1/s1
Formel vægt 299.0675