missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dehydro Simvastatin Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30364759
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364759 5 mg
30356505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2305505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 393825-04-2
Molekylær formel C25 H37 O5 . Na
Molekylvægt (g/mol) 440.55
IUPAC navn sodium;(E,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoate
SMIL [Na+].CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C\C=C\C(=O)[O-])[C@@H]12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dehydro Simvastatin Acid Sodium Salt
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H38O5.Na/c1-6-25(4,5)24(29)30-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19(26)8-7-9-22(27)28;/h7,9-11,14,16-17,19-21,23,26H,6,8,12-13,15H2,1-5H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b9-7+;/t16-,17-,19-,20-,21-,23-;/m0./s1
Formel vægt 440.2539
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.