Få mere at vide
2,3-Cyclopentenopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Cyclopentenopyridine |
| CAS | 533-37-9 |
| Molekylær formel | C8H9N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine, 2,3-Cyclopentenopyridine, 6,7-Dihydro-5H-[1]pyrindine, 6,7-Dihydro-5H-pyrindine, Pyrindan |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2 |
| SMIL | C1Cc2cccnc2C1 |
| IUPAC navn | 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vægt | 119.0735 |