Få mere at vide
2,3-Cyclopentenopyridine, 99%
Artikelnummer. 11445650
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445650 25 g 25g
11435650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25896.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 533-37-9 | C8H9N | 119.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-37-9
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.167
MDL nummer MFCD00005933
InChI nøgle KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-cyclopentenopyridine, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta b pyridine, pyrindan, 2,3-cyclopenteno pyridine, 5h-1-pyrindine, 6,7-dihydro, 5h,6h,7h-cyclopenta b pyridine, 5h-cyclopenta b pyridine, 6,7-dihydro, pubchem15900, 2,3-cyclopentapyridine
PubChem CID 68292
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
SMIL C1CC2=C(C1)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Cyclopentenopyridine
Tæthed 1.036
Kogepunkt 87°C to 88°C (11 mmHg)
Flammepunkt 67°C (153°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 25 g
Formel vægt 119.17
Procent renhed 99%