Få mere at vide
2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid (Desisobutylfebuxostat), Mikromol™
Artikelnummer. 30052038
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052038 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052038 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3552.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid (Desisobutylfebuxostat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desisobutyl Febuxostat
CAS 407582-48-3
Analyt- eller komponentnavne Desisobutyl Febuxostat
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H8 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, Desisobutyl Febuxostat
InChI formel InChI=1S/C12H8N2O3S/c1-6-10(12(16)17)18-11(14-6)7-2-3-9(15)8(4-7)5-13/h2-4,15H,1H3,(H,16,17)
SMIL Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(O)c(c2)C#N
IUPAC navn 2-(3-cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 260.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.0256 g/mol