Få mere at vide
2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 161798-02-3 |
| Molekylær formel | C14 H12 N2 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Febuxostat Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O3S/c1-3-19-14(18)12-8(2)16-13(20-12)9-4-5-11(17)10(6-9)7-15/h4-6,17H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(O)c(c2)C#N |
| IUPAC navn | ethyl 2-(3-cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.32 |
| Formel vægt | 288.0569 |