missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30360507
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360507 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98136010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 1572503-72-0
Molekylær formel C18H20N2O4S
Mængde 10 mg
Synonym Ethyl 2-(3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O4S/c1-4-23-18(22)16-12(3)20-17(25-16)13-5-6-15(14(7-13)8-19)24-10-11(2)9-21/h5-7,11,21H,4,9-10H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)CO)c(c2)C#N
IUPAC navn ethyl 2-[3-cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 360.43
Formel vægt 360.1144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.