Få mere at vide
2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 19666-40-1 |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMIL | O=C1N2C=CC=CC2=NN1CCCCl |
| IUPAC navn | 2-(3-chloropropyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.648 |
| Formel vægt | 211.051 |