Få mere at vide
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 15477765
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477765 1 g 1g
15487765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30464.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315277-53-2 | C14H20BClO2 | 266.572 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315277-53-2
Molekylær formel C14H20BClO2
Molekylvægt (g/mol) 266.572
MDL nummer MFCD12546188
InChI nøgle WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-3-chlorophenyl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenyl ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 73995113
IUPAC navn 2-[2-(3-chlorphenyl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC(=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.4965
Formel vægt 266.58
Procent renhed 97%