missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-Chlorophenyl)-2-methylpropan-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30351096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351096 100 mg
30366872 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428785100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3-Chlorophenyl)-2-methylpropan-1-amine
CAS 92015-24-2
Molekylær formel C10H14ClN
Mængde 100 mg
Synonym 3-Chloro-beta,beta-dimethylbenzeneethanamine, 2-(3-Chloro-phenyl)-2-methyl-propylamine, m-Chloro-beta,beta-dimethyl-phenethylamine
InChI formel InChI=1S/C10H14ClN/c1-10(2,7-12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6H,7,12H2,1-2H3
SMIL CC(C)(CN)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 2-(3-chlorophenyl)-2-methylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 183.68
Formel vægt 183.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.