Få mere at vide
2-(3-chlorophenyl)-1-methyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-chlorophenyl)-1-methyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNO3/c1-15-11(16)6-5-10(13(17)18)12(15)8-3-2-4-9(14)7-8/h2-4,7,10,12H,5-6H2,1H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 267.0662 |