Få mere at vide
2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709405
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10709405 10 g 10g
10691245 250 mg 250mg
10197282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10709405 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01112EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 845885-82-7
Molekylær formel C10H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.67
MDL nummer MFCD05664421
InChI nøgle DNSCDQVZFMLMAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylicacid, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-chlorophenyl-1 pound not3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794667
IUPAC navn 2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 239.68
Procent renhed 97%