Få mere at vide
2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10404975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10404975 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10173464 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404975 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46704DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-99-0
Molekylær formel C10H6ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 223.67
MDL nummer MFCD06738360
InChI nøgle XMXWYXGIKFBCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chloro-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde 97, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525798
IUPAC navn 2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C=O)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 223.68
Procent renhed 97%