Få mere at vide
(2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl)methanaminhydrochloridmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride monohydrate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 279.2 |
| Procent renhed | 97% |