Få mere at vide
2-(3-chlorphenoxy)ethanethioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243572
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10243572 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10233572 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10243572 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01327EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35370-95-7
Molekylær formel C8H8ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 201.668
MDL nummer MFCD00052479
InChI nøgle RPAOLVIADVQKNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide, 2-3-chlorophenoxy thioacetamide, 1-amino-2-3-chlorophenoxy ethane-1-thione, maybridge1_008529, 3-chlorophenoxy thioacetamide, 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide #, ethanethioamide,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 2743553
IUPAC navn 2-(3-chlorphenoxy)ethanthioamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%+
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel ClC6H4OCH2CSNH2
Mængde 10 g
Formel vægt 201.68
Procent renhed 95%