Få mere at vide
2-[3-(chlormethyl)piperidino]-6-methylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586650
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10738265
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC59024CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 937795-92-1
Molekylær formel C11H16ClN3
Molekylvægt (g/mol) 225.72
MDL nummer MFCD09879918
InChI nøgle DTVYKEHYUMEUFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-3-chloromethyl piperidin-1-yl-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidino-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidyl-6-methylpyrazine
PubChem CID 24229601
IUPAC navn 2-[3-(chlormethyl)piperidin-1-yl]-6-methylpyrazin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CCl)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 225.72
Procent renhed 97%