Få mere at vide
2-[3-(chlormethyl)piperidino]-6-methylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738265 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10472474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59024CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 937795-92-1
Molekylær formel C11H16ClN3
Molekylvægt (g/mol) 225.72
MDL nummer MFCD09879918
InChI nøgle DTVYKEHYUMEUFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-3-chloromethyl piperidin-1-yl-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidino-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidyl-6-methylpyrazine
PubChem CID 24229601
IUPAC navn 2-[3-(chlormethyl)piperidin-1-yl]-6-methylpyrazin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CCl)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 225.72
Procent renhed 97%