Få mere at vide
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30360842
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360842 10 mg
30351034 50 mg
30354559 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC65025010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-51-5
Molekylær formel C11H9N2Cl
Molekylvægt (g/mol) 204.66
IUPAC navn 2-[3-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
SMIL ClCc1cccc(c1)c2ncccn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9ClN2/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1-7H,8H2
Formel vægt 204.0454