Få mere at vide
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole, 98%
Artikelnummer. 11439743
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439743 1 g 1g
11449743 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12920.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1868-88-8 | C14H9ClFN | 245.681 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1868-88-8
Molekylær formel C14H9ClFN
Molekylvægt (g/mol) 245.681
MDL nummer MFCD00068179
InChI nøgle QNYJRNHACDLRSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736577
IUPAC navn 2-(3-chlor-4-fluorphenyl)-1 H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC(=C(C=C3)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Mængde 1 g
Synonym 2-3-chloro-4-fluorophenyl indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl-1h-indole, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl-1h-indole, 1h-indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-20aoqa, pubchem7289, maybridge1_007663, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl indole, 1h-indole,2-3-chloro-4-fluorophenyl, 2-3-chloranyl-4-fluoranyl-phenyl-1h-indole
Formel vægt 245.69
Procent renhed 98%