Få mere at vide
{2-[(3-Carboxypropanoyl)oxy]ethyl}trimethylazanium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinylmonocholine Chloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 239.0924 |