Få mere at vide
2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 83237-49-4 |
| Molekylær formel | C17 H16 O4 S |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O4S/c1-11(17(20)21)12-7-8-15(13(9-12)10-16(18)19)22-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(Sc2ccccc2)c(CC(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[3-(carboxymethyl)-4-phenylsulfanylphenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.372 |
| Formel vægt | 316.077 |