Få mere at vide
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Artikelnummer. 30341064
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30341064 1 g
1 options
Artikelnummer. 30341064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8097001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS 40365-61-5
Molekylær formel C9 H14 O2
Mængde 1 g
Synonym 2-(3-Butyn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
InChI formel InChI=1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
SMIL C#CCCOC1CCCCO1
IUPAC navn 2-men-3-ynoxyoxan
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Formel vægt 154.0994