Få mere at vide
2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2731369-13-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H25 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. F (EP), Dimetindene Imp. F (EP), 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity F as Hydrochloride, Dimetindene Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCC1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-(3-butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Vis mere |